Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse Defender™ 3000 - I-D33 (UE)
Code produit 17595835 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modèle:
D33XW150B1L2
D33XW150B1L5
D33XW150B1X2
D33XW150B1X5
D33XW15B1R1
D33XW15B1R5
D33XW300B1V3
D33XW300B1X2
D33XW300B1X5
D33XW30B1R1
D33XW30B1R5
D33XW600B1V3
D33XW60B1L2
D33XW60B1L5
D33XW60B1R1
D33XW60B1R5
Précision affichage:
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
Dimensions (L x l x H):
489 x 305 x 569 mm
646 x 305 x 122 mm
686 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
935 x 600 x 1222 mm
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Précision affichage Dimensions (L x l x H) Conditionnement
17595835 150 kg D33XW150B1L5 20 g 842 x 420 x 134 mm 1 pièce
17565825 15 kg D33XW15B1R1 2 g 489 x 305 x 569 mm 1 pièce
17575825 30 kg D33XW30B1R1 5 g 489 x 305 x 569 mm 1 pièce
17585825 60 kg D33XW60B1R1 10 g 489 x 305 x 569 mm 1 pièce
17595825 60 kg D33XW60B1L2 10 g 686 x 420 x 922 mm 1 pièce
17505835 150 kg D33XW150B1L2 20 g 686 x 420 x 922 mm 1 pièce
17515835 150 kg D33XW150B1X2 20 g 787 x 500 x 922 mm 1 pièce
17525835 300 kg D33XW300B1X2 50 g 787 x 500 x 922 mm 1 pièce
17535835 300 kg D33XW300B1V3 50 g 935 x 600 x 1222 mm 1 pièce
17545835 600 kg D33XW600B1V3 100 g 935 x 600 x 1222 mm 1 pièce
17555835 15 kg D33XW15B1R5 2 g 646 x 305 x 122 mm 1 pièce
17565835 30 kg D33XW30B1R5 5 g 646 x 305 x 122 mm 1 pièce
17575835 60 kg D33XW60B1R5 10 g 646 x 305 x 122 mm 1 pièce
17585835 60 kg D33XW60B1L5 10 g 842 x 420 x 134 mm 1 pièce
17505845 150 kg D33XW150B1X5 20 g 941 x 500 x 150 mm 1 pièce
17515845 300 kg D33XW300B1X5 50 g 941 x 500 x 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17595835 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30685257
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balances pour applications industrielles de base
  • Les résultats sont clairement indiqués à l’aide du grand écran LCD rétroéclairé lumineux.
  • En mode pesée de vérification, l’affichage change de couleur (jaune/vert/rouge) pour signaler que vous êtes dans la plage de poids cible.
  • Cette balance industrielle est dotée d’une plateforme en acier inox 304, d’un cadre tubulaire en acier avec revêtement en poudre et d’une cellule de charge en aluminium.
  • L’indicateur est doté d’un boîtier en acier inox et d’un support de montage.
  • Comprend un logiciel pour le comptage des pièces, la pesée de vérification et la totalisation.
  • Comprend RS-232 avec périphérique USB ou Ethernet en option pour l’impression ou la connectivité des données.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 100 heures avec batterie rechargeable
Type de batterie AC Adaptateur (inclus) ; batterie rechargeable (incluse)
Type de connexion RS-232 standard et périphérique USB en option ou Ethernet
Structure Indicateur en acier inox, plateforme en acier inox 304, cadre tubulaire en acier avec revêtement en poudre, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Capacité 150 kg
Type d’affichage Écran LCD rétroéclairé multicolore à 7 segments
Dimensions (L x l) de la plateforme 550 x 420 mm
Précision affichage 20 g
Modèle D33XW150B1L5
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C, 85 % RH, sans condensation
Modes de pesée Pesée, pesée de vérification, comptage, totalisation.
Dimensions (L x l x H) 842 x 420 x 134 mm
Poids (métrique) 17,3 kg