Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse Defender™ 3000 - I-D33 (UE), certifiée
Code produit 17525845 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modèle:
D33XW150B1L2EU
D33XW150B1L5EU
D33XW150B1X2EU
D33XW150B1X5EU
D33XW15B1R1EU
D33XW15B1R5EU
D33XW300B1V3EU
D33XW300B1X2EU
D33XW300B1X5EU
D33XW30B1R1EU
D33XW30B1R5EU
D33XW600B1V3EU
D33XW60B1L2EU
D33XW60B1L5EU
D33XW60B1R1EU
D33XW60B1R5EU
Précision affichage:
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
Dimensions (L x l x H):
489 x 305 x 569 mm
646 x 305 x 122 mm
686 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
935 x 600 x 1222 mm
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Précision affichage Dimensions (L x l x H) unitSize
17525845 15 kg D33XW15B1R1EU 5 g 489 x 305 x 569 mm 1 pièce
17535845 30 kg D33XW30B1R1EU 10 g 489 x 305 x 569 mm 1 pièce
17545845 60 kg D33XW60B1R1EU 20 g 489 x 305 x 569 mm 1 pièce
17555845 60 kg D33XW60B1L2EU 20 g 686 x 420 x 922 mm 1 pièce
17565845 150 kg D33XW150B1L2EU 50 g 686 x 420 x 922 mm 1 pièce
17575845 150 kg D33XW150B1X2EU 50 g 787 x 500 x 922 mm 1 pièce
17585845 300 kg D33XW300B1X2EU 100 g 787 x 500 x 922 mm 1 pièce
17595845 300 kg D33XW300B1V3EU 100 g 935 x 600 x 1222 mm 1 pièce
17505855 600 kg D33XW600B1V3EU 200 g 935 x 600 x 1222 mm 1 pièce
17515855 15 kg D33XW15B1R5EU 5 g 646 x 305 x 122 mm 1 pièce
17525855 30 kg D33XW30B1R5EU 10 g 646 x 305 x 122 mm 1 pièce
17535855 60 kg D33XW60B1R5EU 20 g 646 x 305 x 122 mm 1 pièce
17545855 60 kg D33XW60B1L5EU 20 g 842 x 420 x 134 mm 1 pièce
17555855 150 kg D33XW150B1L5EU 50 g 842 x 420 x 134 mm 1 pièce
17565855 150 kg D33XW150B1X5EU 50 g 941 x 500 x 150 mm 1 pièce
17575855 300 kg D33XW300B1X5EU 100 g 941 x 500 x 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17525845 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30685262
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balances pour applications industrielles de base
  • Les résultats sont clairement indiqués à l’aide du grand écran LCD rétroéclairé lumineux.
  • En mode pesée de vérification, l’affichage change de couleur (jaune/vert/rouge) pour signaler que vous êtes dans la plage de poids cible.
  • Cette balance industrielle est dotée d’une plateforme en acier inox 304, d’un cadre tubulaire en acier avec revêtement en poudre et d’une cellule de charge en aluminium.
  • L’indicateur est doté d’un boîtier en acier inox et d’un support de montage.
  • Comprend un logiciel pour le comptage des pièces, la pesée de vérification et la totalisation.
  • Comprend RS-232 avec périphérique USB ou Ethernet en option pour l’impression ou la connectivité des données.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 100 heures avec batterie rechargeable
Type de batterie AC Adaptateur (inclus) ; batterie rechargeable (incluse)
Type de connexion RS-232 standard et périphérique USB en option ou Ethernet
Structure Indicateur en acier inox, plateforme en acier inox 304, cadre tubulaire en acier avec revêtement en poudre, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Capacité 15 kg
Type d’affichage Écran LCD rétroéclairé multicolore à 7 segments
Dimensions (L x l) de la plateforme 355 x 305 mm
Précision affichage 5 g
Modèle D33XW15B1R1EU
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C, 85 % RH, sans condensation
Modes de pesée Pesée, pesée de vérification, comptage, totalisation.
Dimensions (L x l x H) 489 x 305 x 569 mm
Poids (métrique) 12,1 kg