Description
- Écran à cristaux liquides rétroéclairé (LCD)
- Adaptateur secteur (inclus) ou batterie rechargeable (incluse)
- Port de communication facilement accessible avec interface RS232 (inclus)
- Indicateur ABS avec couvercle arrière réversible, support de montage mural et colonne en acier peint, plateforme en acier inox qualité°304 avec cadre tubulaire en acier peint, cellule de charge en aluminium IP67, pieds réglables en acier inox avec bouchons en caoutchouc amovibles
- 125 % de protection antisurcharge
Spécification
Spécification
| Interface d’automatisation | RS232C bidirectionnel |
| Type de batterie | Batterie interne rechargeable plomb-acide étanche |
| Étalonnage | 5 kg/lb à 100% |
| Certifications/Conformité | NTEP |
| Type de connexion | Cellule de charge |
| Structure | Plateforme en acier inox 304, cellule de charge en aluminium IP67 ainsi qu’un cadre tubulaire peint, une colonne et un support indicateur |
| Capacité | 30 kg |
| Type d’affichage | LCD avec LED |
| Précision affichage | 5 g |
| Type de clavier | Mécanique |
| Afficher plus |