Learn More
OHAUS™ Washdown Defender™ 3000- balance de paillasse I-D33 (UE)
Code produit 17525815 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Modèle:
D33XW150C1L7
D33XW150C1X7
D33XW15C1R6
D33XW300C1X7
D33XW30C1R6
D33XW60C1L7
D33XW60C1R6
Précision affichage:
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
Dimensions (L x l x H):
491 x 305 x 569 mm
688 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Précision affichage Dimensions (L x l x H) unitSize
17525815 15 kg D33XW15C1R6 2 g 491 x 305 x 569 mm 1 pièce
17535815 30 kg D33XW30C1R6 5 g 491 x 305 x 569 mm 1 pièce
17545815 60 kg D33XW60C1R6 10 g 491 x 305 x 569 mm 1 pièce
17555815 60 kg D33XW60C1L7 10 g 688 x 420 x 922 mm 1 pièce
17565815 150 kg D33XW150C1L7 20 g 688 x 420 x 922 mm 1 pièce
17575815 150 kg D33XW150C1X7 20 g 787 x 500 x 922 mm 1 pièce
17585815 300 kg D33XW300C1X7 50 g 787 x 500 x 922 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17525815 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30684775
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balances pour paillasse en acier inox pour applications industrielles de lavage de base
  • Les résultats sont clairement indiqués à l’aide du grand écran LCD rétroéclairé lumineux.
  • En mode pesée de vérification, l’affichage change de couleur (jaune/vert/rouge) pour signaler que vous êtes dans la plage de poids cible.
  • Cette balance industrielle est dotée d’une plateforme et d’un cadre en acier inox 304, d’un capteur de charge IP67.
  • L’indicateur est doté d’un boîtier en acier inox 304 protégé contre le lavage IP66 avec support de montage.
  • Comprend un logiciel pour le comptage des pièces, la pesée de vérification et la totalisation.
  • Comprend RS-232 avec périphérique USB ou Ethernet en option pour l’impression ou la connectivité des données.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 100 heures avec batterie rechargeable
Type de batterie AC Adaptateur (inclus) ; batterie rechargeable (incluse)
Type de connexion RS-232 standard et périphérique USB en option ou Ethernet
Structure Plateforme et cadre en acier inox grade 304, indicateur IP66 en acier inox, cellule de charge IP67, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Capacité 15 kg
Type d’affichage Écran LCD rétroéclairé multicolore à 7 segments
Dimensions (L x l) de la plateforme 355 x 305 mm
Précision affichage 2 g
Modèle D33XW15C1R6
Type de protection IP66
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C, 85 % RH, sans condensation
Modes de pesée Pesée, pesée de vérification, comptage, totalisation.
Dimensions (L x l x H) 491 x 305 x 569 mm
Poids (métrique) 12,4 kg