Learn More
OHAUS™ Washdown Defender™ 3000- balance de paillasse I-D33 (UE)
Artikelnummer. 17585815 Alle ansehen Ohaus Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Modèle:
D33XW150C1L7
D33XW150C1X7
D33XW15C1R6
D33XW300C1X7
D33XW30C1R6
D33XW60C1L7
D33XW60C1R6
Précision affichage:
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
Dimensions (L x l x H):
491 x 305 x 569 mm
688 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
missing translation for 'unitSize':
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité Modèle Précision affichage Dimensions (L x l x H) missing translation for 'unitSize'
17585815 300 kg D33XW300C1X7 50 g 787 x 500 x 922 mm 1 pièce
17525815 15 kg D33XW15C1R6 2 g 491 x 305 x 569 mm 1 pièce
17535815 30 kg D33XW30C1R6 5 g 491 x 305 x 569 mm 1 pièce
17545815 60 kg D33XW60C1R6 10 g 491 x 305 x 569 mm 1 pièce
17555815 60 kg D33XW60C1L7 10 g 688 x 420 x 922 mm 1 pièce
17565815 150 kg D33XW150C1L7 20 g 688 x 420 x 922 mm 1 pièce
17575815 150 kg D33XW150C1X7 20 g 787 x 500 x 922 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17585815 missing translation for 'mfr' OHAUS™ missing translation for 'supplierNo' 30684781
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Balances pour paillasse en acier inox pour applications industrielles de lavage de base
  • Les résultats sont clairement indiqués à l’aide du grand écran LCD rétroéclairé lumineux.
  • En mode pesée de vérification, l’affichage change de couleur (jaune/vert/rouge) pour signaler que vous êtes dans la plage de poids cible.
  • Cette balance industrielle est dotée d’une plateforme et d’un cadre en acier inox 304, d’un capteur de charge IP67.
  • L’indicateur est doté d’un boîtier en acier inox 304 protégé contre le lavage IP66 avec support de montage.
  • Comprend un logiciel pour le comptage des pièces, la pesée de vérification et la totalisation.
  • Comprend RS-232 avec périphérique USB ou Ethernet en option pour l’impression ou la connectivité des données.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autonomie de la batterie 100 heures avec batterie rechargeable
Type de batterie AC Adaptateur (inclus) ; batterie rechargeable (incluse)
Type de connexion RS-232 standard et périphérique USB en option ou Ethernet
Structure Plateforme et cadre en acier inox grade 304, indicateur IP66 en acier inox, cellule de charge IP67, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Capacité 300 kg
Type d’affichage Écran LCD rétroéclairé multicolore à 7 segments
Dimensions (L x l) de la plateforme 650 x 500 mm
Précision affichage 50 g
Modèle D33XW300C1X7
Type de protection IP66
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C, 85 % RH, sans condensation
Modes de pesée Pesée, pesée de vérification, comptage, totalisation.
Dimensions (L x l x H) 787 x 500 x 922 mm
Poids (métrique) 31,8 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.