Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse Defender™ 5000 - D52, modèles TD52P TV
Code produit 15968455 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
D52P150RTDV3
D52P150RTDV3-M
D52P300RTDV3
D52P300RTDV3-M
D52P600RTDV3
D52P600RTDV3-M
Conditionnement:
1 unité
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
15968455 D52P600RTDV3 1 unité
15918565 D52P150RTDV3-M 1 unité
15928565 D52P300RTDV3-M 1 unité
15938565 D52P600RTDV3-M 1 unité
15948455 D52P150RTDV3 1 unité
15958455 D52P300RTDV3 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15968455 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30424324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00€
    1459.73€ / 1 unités
    Économisez 545.27€
    27% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance de paillasse multifonction OHAUS™ série Defender™ 5000 est idéale pour une multitude d’applications. Solide et dotée de fonctionnalités avancées telles que la sortie d’impression de configurabilité maximale, la sortie de données BPF / BPL, la gestion de bibliothèques / utilisateurs et plusieurs options de connectivité.
ulliModèle convivial doté d’un clavier facile à utiliser, d’un grand affichage rétro-éclairé et de messages clairs s’affichant à l’écran pour vous guider tout au long du fonctionnement/liliConception solide avec une plateforme en acier inox, un cadre en acier recouvert de poudre gris sable et une cellule de charge en aluminium/liliLa balance Defender est conforme à l’homologation de type NTEP / Measurement Canada ou OIML / CE (selon la région)/liliDotée des modes industriels courants et prend en charge une bibliothèque de 50000 éléments avec 1000 profils d’utilisateur pour une gestion aisée des données/liliBPF / BPL avec heure / date pour des résultats traçables/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 20 heures avec batterie rechargeable
Type de connexion Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de
Structure Indicateur (TD52P) en plastique ABS, plateforme en acier inox grade 304 avec cadre en acier revêtu de poudre gris sable, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Capacité 300,00 kg, 600,00 kg
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 20,000000 g, 50,000000 g
Modèle D52P600RTDV3
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Modes de pesée Personnalisé, gramme, kilogramme, tonnes métriques, once, livre, livre:once, tonne
Dimensions (L x l x H) 963 x 600 x 1203 mm
Poids (métrique) 46,700 kg