Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse Defender™ 5000 - D52, modèles TD52XW RQX
Code produit 15998585 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Modèle:
D52XW150RQDX2-EU
D52XW150RQDX2-M
D52XW60RQDX2-EU
D52XW60RQDX2-M
Conditionnement:
1 unité
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
15998585 D52XW60RQDX2-M 1 unité
15908595 D52XW150RQDX2-M 1 unité
15938505 D52XW60RQDX2-EU 1 unité
15948505 D52XW150RQDX2-EU 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15998585 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30461584
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance de paillasse multifonction OHAUS™ série Defender™ 5000 est idéale pour une multitude d’applications. Solide et dotée de fonctionnalités avancées telles que la sortie d’impression de configurabilité maximale, la sortie de données BPF / BPL, la gestion de bibliothèques / utilisateurs et plusieurs options de connectivité.
ulliModèle convivial doté d’un clavier facile à utiliser, d’un grand affichage rétro-éclairé et de messages clairs s’affichant à l’écran pour vous guider tout au long du fonctionnement/liliConception solide avec une plateforme en acier inox, un cadre en acier recouvert de poudre gris sable et une cellule de charge en aluminium/liliLa balance Defender est conforme à l’homologation de type NTEP / Measurement Canada ou OIML / CE (selon la région)/liliDotée des modes industriels courants et prend en charge une bibliothèque de 50000 éléments avec 1000 profils d’utilisateur pour une gestion aisée des données/liliBPF / BPL avec heure / date pour des résultats traçables/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 20 heures avec batterie rechargeable
Type de connexion Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de
Structure Indicateur (TD52XW) en acier inox, plateforme en acier inox grade 304 avec cadre en acier revêtu de poudre gris sable, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Capacité 30,00 kg, 60,00 kg
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 10,000000 g, 20,000000 g
Modèle D52XW60RQDX2-M
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Modes de pesée Gramme, kilogramme, tonnes métriques
Dimensions (L x l x H) 665 x 500 x 934 mm
Poids (métrique) 25,700 kg