Learn More
OHAUS™ Balance à profil bas Defender™ 5000 - D52, modèles TD52P QR
Code produit 15998455 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
D52P15RQDL5
D52P15RQDL5-M
D52P15RQDR5
D52P15RQDR5-M
D52P30RQDL5
D52P30RQDL5-M
D52P60RQDL5
D52P60RQDL5-M
D52P6RQDR5
D52P6RQDR5-M
Conditionnement:
1 unité
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
15998455 D52P15RQDL5 1 unité
15948565 D52P6RQDR5-M 1 unité
15958565 D52P15RQDR5-M 1 unité
15968475 D52P30RQDL5 1 unité
15968565 D52P15RQDL5-M 1 unité
15978455 D52P6RQDR5 1 unité
15978475 D52P60RQDL5 1 unité
15978565 D52P30RQDL5-M 1 unité
15988455 D52P15RQDR5 1 unité
15988565 D52P60RQDL5-M 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15998455 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30424327
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00€
    798.87€ / 1 pièces
    Économisez 301.13€
    27% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance de paillasse multifonction OHAUS™ série Defender™ 5000 est idéale pour une multitude d’applications. Solide et dotée de fonctionnalités avancées telles que la sortie d’impression de configurabilité maximale, la sortie de données BPF / BPL, la gestion de bibliothèques / utilisateurs et plusieurs options de connectivité.
ulliModèle convivial doté d’un clavier facile à utiliser, d’un grand affichage rétro-éclairé et de messages clairs s’affichant à l’écran pour vous guider tout au long du fonctionnement/liliConception solide avec une plateforme en acier inox, un cadre en acier recouvert de poudre gris sable et une cellule de charge en aluminium/liliLa balance Defender est conforme à l’homologation de type NTEP / Measurement Canada ou OIML / CE (selon la région)/liliDotée des modes industriels courants et prend en charge une bibliothèque de 50000 éléments avec 1000 profils d’utilisateur pour une gestion aisée des données/liliBPF / BPL avec heure / date pour des résultats traçables/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 20 heures avec batterie rechargeable
Type de connexion Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de
Structure Indicateur (TD52P) en plastique ABS, plateforme en acier inox grade 304 avec cadre en acier revêtu de poudre gris sable, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Capacité 6,00 kg, 15,00 kg
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 0,500000 g, 1,000000 g
Modèle D52P15RQDL5
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Modes de pesée Personnalisé, gramme, kilogramme, tonnes métriques, once, livre, livre:once, tonne
Dimensions (L x l x H) 677 x 400 x 118 mm
Poids (métrique) 14,440 kg