Learn More
OHAUS™ Balance à profil bas Defender™ 5000 - D52, modèles TD52P QX
Catalog No. 15998565 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modèle:
D52P150RQDX5
D52P150RQDX5-M
D52P60RQDX5
D52P60RQDX5-M
Packungsgröße:
1 unité
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Modèle Packungsgröße
15998565 D52P60RQDX5-M 1 unité
15908575 D52P150RQDX5-M 1 unité
15988475 D52P60RQDX5 1 unité
15998475 D52P150RQDX5 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15998565 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30461563
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1595.00€
    1163.04€ / 1 pièces
    Économisez 431.96€
    27% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La balance de paillasse multifonction OHAUS™ série Defender™ 5000 est idéale pour une multitude d’applications. Solide et dotée de fonctionnalités avancées telles que la sortie d’impression de configurabilité maximale, la sortie de données BPF / BPL, la gestion de bibliothèques / utilisateurs et plusieurs options de connectivité.
ulliModèle convivial doté d’un clavier facile à utiliser, d’un grand affichage rétro-éclairé et de messages clairs s’affichant à l’écran pour vous guider tout au long du fonctionnement/liliConception solide avec une plateforme en acier inox, un cadre en acier recouvert de poudre gris sable et une cellule de charge en aluminium/liliLa balance Defender est conforme à l’homologation de type NTEP / Measurement Canada ou OIML / CE (selon la région)/liliDotée des modes industriels courants et prend en charge une bibliothèque de 50000 éléments avec 1000 profils d’utilisateur pour une gestion aisée des données/liliBPF / BPL avec heure / date pour des résultats traçables/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autonomie de la batterie 20 heures avec batterie rechargeable
Type de connexion Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de
Structure Indicateur (TD52P) en plastique ABS, plateforme en acier inox grade 304 avec cadre en acier revêtu de poudre gris sable, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Capacité 30,00 kg, 60,00 kg
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Dimensions (L x l) de la plateforme 500 x 500 mm
Précision affichage 10,000000 g, 20,000000 g
Modèle D52P60RQDX5-M
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Modes de pesée Gramme, kilogramme, tonnes métriques
Dimensions (L x l x H) 772 x 500 x 120 mm
Poids (métrique) 21,940 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.