Learn More
OHAUS™ Base Defender™ 5000 série R
Code produit 15908435 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
15,00 kg, 30,00 kg
150,00 kg, 300,00 kg
3,00 kg, 6,00 kg
30,00 kg, 60,00 kg
300,00 kg, 600,00 kg
6,00 kg, 15,00 kg
60,00 kg, 150,00 kg
Modèle:
D150RQDV
D150RQDX
D150RTDV
D15RQDL
D15RQDR
D300RQDV
D300RTDV
D30RQDL
D600RTDV
D60RQDL
D60RQDV
D60RQDX
D6RQDR
Conditionnement:
1 unité
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacité Modèle unitSize
15908435 300,00 kg, 600,00 kg D600RTDV 1 unité
15928415 6,00 kg, 15,00 kg D15RQDL 1 unité
15928425 30,00 kg, 60,00 kg D60RQDV 1 unité
15938415 15,00 kg, 30,00 kg D30RQDL 1 unité
15938425 60,00 kg, 150,00 kg D150RQDV 1 unité
15948415 30,00 kg, 60,00 kg D60RQDL 1 unité
15948425 150,00 kg, 300,00 kg D300RQDV 1 unité
15988405 3,00 kg, 6,00 kg D6RQDR 1 unité
15988415 30,00 kg, 60,00 kg D60RQDX 1 unité
15988425 60,00 kg, 150,00 kg D150RTDV 1 unité
15998405 6,00 kg, 15,00 kg D15RQDR 1 unité
15998415 60,00 kg, 150,00 kg D150RQDX 1 unité
15998425 150,00 kg, 300,00 kg D300RTDV 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15908435 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30419624
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
La base OHAUS™ Defender™ 5000 série R est robuste pour les applications industrielles exigeantes. La base série R est dotée de cellules de charge à point unique protégées contre l’humidité, d’une construction en acier recouvert de poudre, de pieds en caoutchouc réglables antidérapants, de plateaux de pesée en acier inox amovibles et de bulles de mise à niveau.
ulliLa base série R est dotée d’une plateforme en acier inox, d’un cadre en acier recouvert de poudre et d’une cellule de charge en aluminium pour résister à des environnements industriels difficiles/liliLes bases Defender 5000 sont équipées d’un câble EasyConnect, qui permet une configuration instantanée avec les indicateurs Defender 5000 (TD52) pour accélérer l’installation./liliLes bases Defender 5000 sont certifiées NTEP et approuvées par Mesurement Canada/liliCes bases sont également dotées de l’homologation de types OIML et CE ; elles sont donc idéales pour un usage commercial légal./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Structure Plateforme en acier inox grade 304, cadre en acier revêtu de poudre gris sable, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants, indicateur de niveau
Capacité 300,00 kg, 600,00 kg
Précision affichage 20,000000 g, 50,000000 g
Modèle D600RTDV
Type de protection IP 67
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Dimensions (L x l x H) 821 x 600 x 132 mm
Poids (métrique) 39,000 kg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.