Description
- La base série W est dotée d’une plateforme en acier inox, d’un cadre et d’une cellule de charge IP67 pour résister à des environnements industriels difficiles
- Les bases Defender 5000 sont équipées d’un câble EasyConnect, qui permet une configuration instantanée avec les indicateurs Defender 5000 (TD52) pour accélérer l’installation.
- Les bases Defender 5000 sont certifiées NTEP et approuvées par Mesurement Canada
- Ces bases sont également dotées de l’homologation de types OIML et CE ; elles sont donc idéales pour un usage commercial légal.
Spécification
Spécification
| Structure | Plateforme en acier inox grade 304, cadre en acier inox, cellule de charge IP67, pieds en caoutchouc réglables antidérapants, indicateur de niveau |
| Capacité | 3,00 kg, 6,00 kg |
| Précision affichage | 0,200000 g, 0,500000 g |
| Modèle | D6WQDR |
| Type de protection | IP 67 |
| Température (métrique) en fonctionnement | -10°C à +40°C |
| Dimensions (L x l x H) | 338 x 305 x 99 mm |
| Poids (métrique) | 6,000 kg |