Learn More
OHAUS™ Base Defender™ 5000 série W
Code produit 15998535 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
15,00 kg
15,00 kg, 30,00 kg
150,00 kg
150,00 kg, 300,00 kg
3,00 kg, 6,00 kg
30,00 kg
30,00 kg, 60,00 kg
300,00 kg, 600,00 kg
6,00 kg, 15,00 kg
60,00 kg
60,00 kg, 150,00 kg
Modèle:
D150WQDV
D150WQDX
D150WQV
D150WQX
D150WTDV
D15WQDL
D15WQDR
D15WQL
D15WQR
D300WQDV
D300WTDV
D30WQDL
D30WQL
D600WTDV
D60WQDL
D60WQDV
D60WQDX
D60WQL
D60WQV
D60WQX
D6WQDR
Conditionnement:
1 unité
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Conditionnement
15998535 30,00 kg D30WQL 1 unité
15908415 3,00 kg, 6,00 kg D6WQDR 1 unité
15908425 30,00 kg, 60,00 kg D60WQDX 1 unité
15908545 60,00 kg D60WQL 1 unité
15918415 6,00 kg, 15,00 kg D15WQDR 1 unité
15918425 60,00 kg, 150,00 kg D150WQDX 1 unité
15918435 60,00 kg, 150,00 kg D150WTDV 1 unité
15918545 60,00 kg D60WQX 1 unité
15928435 150,00 kg, 300,00 kg D300WTDV 1 unité
15938435 300,00 kg, 600,00 kg D600WTDV 1 unité
15958415 6,00 kg, 15,00 kg D15WQDL 1 unité
15958425 30,00 kg, 60,00 kg D60WQDV 1 unité
15968415 15,00 kg, 30,00 kg D30WQDL 1 unité
15968425 60,00 kg, 150,00 kg D150WQDV 1 unité
15968605 150,00 kg D150WQX 1 unité
15978415 30,00 kg, 60,00 kg D60WQDL 1 unité
15978425 150,00 kg, 300,00 kg D300WQDV 1 unité
15978535 15,00 kg D15WQR 1 unité
15978605 60,00 kg D60WQV 1 unité
15988535 15,00 kg D15WQL 1 unité
15988605 150,00 kg D150WQV 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15998535 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30454673
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00€
    854.84€ / 1 pièces
    Économisez 320.16€
    27% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La base OHAUS™ Defender™ 5000 série W est robuste pour les applications industrielles exigeantes. La base série W est dotée de cellules de charge à point unique protégées contre l’humidité, d’une construction en acier inox, de pieds en caoutchouc réglables antidérapants, de plateaux de pesée en acier inox amovibles et de bulles de mise à niveau intégrées.
  • La base série W est dotée d’une plateforme en acier inox, d’un cadre et d’une cellule de charge IP67 pour résister à des environnements industriels difficiles
  • Les bases Defender 5000 sont équipées d’un câble EasyConnect, qui permet une configuration instantanée avec les indicateurs Defender 5000 (TD52) pour accélérer l’installation.
  • Les bases Defender 5000 sont certifiées NTEP et approuvées par Mesurement Canada
  • Ces bases sont également dotées de l’homologation de types OIML et CE ; elles sont donc idéales pour un usage commercial légal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Structure Plateforme en acier inox grade 304, cadre en acier inox, cellule de charge IP67, pieds en caoutchouc réglables antidérapants, indicateur de niveau
Capacité 30,00 kg
Précision affichage 2,000000 g
Modèle D30WQL
Type de protection IP 67
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Dimensions (L x l x H) 428 x 400 x 120 mm
Poids (métrique) 8,600 kg