Learn More
OHAUS™ Balance avec lavage à grande eau - D52 Defender™ 5000
Code produit 15938575 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
D52XW15WQDL7-EU
D52XW15WQDL7-M
D52XW15WQL7-EU
D52XW15WQL7-M
D52XW30WQDL7-EU
D52XW30WQDL7-M
D52XW30WQL7-EU
D52XW30WQL7-M
D52XW60WQDL7-M
D52XW60WQL7-EU
D52XW60WQL7-M
Conditionnement:
1 unité
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
15938575 D52XW15WQDL7-M 1 unité
15998485 D52XW30WQDL7-EU 1 unité
15948575 D52XW30WQDL7-M 1 unité
15948645 D52XW15WQL7-M 1 unité
15958575 D52XW60WQDL7-M 1 unité
15958645 D52XW30WQL7-M 1 unité
15968615 D52XW15WQL7-EU 1 unité
15968645 D52XW60WQL7-M 1 unité
15978615 D52XW30WQL7-EU 1 unité
15988485 D52XW15WQDL7-EU 1 unité
15988615 D52XW60WQL7-EU 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15938575 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30461568
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.00€
    1348.57€ / 1 pièces
    Économisez 456.43€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance de paillasse multifonction OHAUS™ série Defender™ 5000 est idéale pour une multitude d’applications. Solide et dotée de fonctionnalités avancées telles que la sortie d’impression de configurabilité maximale, la sortie de données BPF / BPL, la gestion de bibliothèques / utilisateurs et plusieurs options de connectivité.
  • User-friendly model with an easy-to-use keypad, large backlit display and plain text on-screen prompts which guide you through operation.
  • Durable construction with a stainless steel platform, frame, IP67 load cell and IP68 indicator. Defender meets NTEP/Measurement Canada or OIML/EC Type approvals (depending on region).
  • Features common industrial modes and supports a 50,000-item library with 1,000 user profiles for easy data management. Incudes GMP/GLP with time/date for result traceability.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 20 heures avec batterie rechargeable
Type de connexion Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de
Structure Plateforme et cadre en acier inox grade 304, indicateur IP68 en acier inox, cellule de charge IP67, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Capacité 6,00 kg, 15,00 kg
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 2,000000 g, 5,000000 g
Modèle D52XW15WQDL7-M
Type de protection Indicateur IP68 en acier inox, cellule de charge IP67
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Modes de pesée Gramme, kilogramme, tonnes métriques
Dimensions (L x l x H) 570 x 400 x 934 mm
Poids (métrique) 19,700 kg