Description
- User-friendly model with an easy-to-use keypad, large backlit display and plain text on-screen prompts which guide you through operation.
- Durable construction with a stainless steel platform, frame, IP67 load cell and IP68 indicator. Defender meets NTEP/Measurement Canada or OIML/EC Type approvals (depending on region).
- Features common industrial modes and supports a 50,000-item library with 1,000 user profiles for easy data management. Incudes GMP/GLP with time/date for result traceability.
Specifications
Specifications
| Autonomie de la batterie | 20 heures avec batterie rechargeable |
| Type de connexion | Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de |
| Structure | Plateforme et cadre en acier inox grade 304, indicateur IP68 en acier inox, cellule de charge IP67, pieds en caoutchouc réglables antidérapants |
| Capacité | 60,00 kg |
| Type d’affichage | LCD rétroéclairé |
| Précision affichage | 20,000000 g |
| Modèle | D52XW60WQV8-M |
| Type de protection | Indicateur IP68 en acier inox, cellule de charge IP67 |
| Température (métrique) en fonctionnement | -10°C à +40°C |
| Modes de pesée | Gramme, kilogramme, tonnes métriques |
| Show More |