Learn More
OHAUS™ Balance avec lavage à grande eau - D52 Defender™ 5000
Code produit 15988645 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
D52XW150WQDX7-EU
D52XW150WQDX7-M
D52XW150WQX7-EU
D52XW150WQX7-M
D52XW60WQDX7-EU
D52XW60WQDX7-M
D52XW60WQX7-EU
D52XW60WQX7-M
Conditionnement:
1 unité
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
15988645 D52XW150WQX7-M 1 unité
15908495 D52XW60WQDX7-EU 1 unité
15908625 D52XW150WQX7-EU 1 unité
15918495 D52XW150WQDX7-EU 1 unité
15968575 D52XW60WQDX7-M 1 unité
15978575 D52XW150WQDX7-M 1 unité
15978645 D52XW60WQX7-M 1 unité
15998615 D52XW60WQX7-EU 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 15988645 Supplier OHAUS™ Supplier No. 30471163
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2415.00€
    1764.11€ / 1 pièces
    Économisez 650.89€
    26% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
La balance de paillasse multifonction OHAUS™ série Defender™ 5000 est idéale pour une multitude d’applications. Solide et dotée de fonctionnalités avancées telles que la sortie d’impression de configurabilité maximale, la sortie de données BPF / BPL, la gestion de bibliothèques / utilisateurs et plusieurs options de connectivité.
  • User-friendly model with an easy-to-use keypad, large backlit display and plain text on-screen prompts which guide you through operation.
  • Durable construction with a stainless steel platform, frame, IP67 load cell and IP68 indicator. Defender meets NTEP/Measurement Canada or OIML/EC Type approvals (depending on region).
  • Features common industrial modes and supports a 50,000-item library with 1,000 user profiles for easy data management. Incudes GMP/GLP with time/date for result traceability.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autonomie de la batterie 20 heures avec batterie rechargeable
Type de connexion Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de
Structure Plateforme et cadre en acier inox grade 304, indicateur IP68 en acier inox, cellule de charge IP67, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Capacité 150,00 kg
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 50,000000 g
Modèle D52XW150WQX7-M
Type de protection Indicateur IP68 en acier inox, cellule de charge IP67
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Modes de pesée Gramme, kilogramme, tonnes métriques
Dimensions (L x l x H) 665 x 500 x 934 mm
Poids (métrique) 23,200 kg