Learn More
OHAUS™ Balance à profil bas avec lavage à grande eau Defender™ 5000 - D52, modèles TD52XW QX
Code produit 15988545 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
D52XW150WQDX5-EU
D52XW150WQDX5-M
D52XW150WQX5-EU
D52XW150WQX5-M
D52XW60WQDX5-EU
D52XW60WQDX5-M
D52XW60WQX5-EU
D52XW60WQX5-M
Conditionnement:
1 unité
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
15988545 D52XW150WQDX5-M 1 unité
15918645 D52XW60WQX5-M 1 unité
15928545 D52XW150WQDX5-EU 1 unité
15928645 D52XW150WQX5-M 1 unité
15938615 D52XW60WQX5-EU 1 unité
15948615 D52XW150WQX5-EU 1 unité
15958485 D52XW60WQDX5-EU 1 unité
15978545 D52XW60WQDX5-M 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15988545 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30461435
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00€
    1538.71€ / 1 pièces
    Économisez 571.29€
    27% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance de paillasse multifonction OHAUS™ série Defender™ 5000 est idéale pour une multitude d’applications. Solide et dotée de fonctionnalités avancées telles que la sortie d’impression de configurabilité maximale, la sortie de données BPF / BPL, la gestion de bibliothèques / utilisateurs et plusieurs options de connectivité.
  • User-friendly model with an easy-to-use keypad, large backlit display and plain text on-screen prompts which guide you through operation.
  • Durable construction with a stainless steel platform, frame, IP67 load cell and IP68 indicator. Defender meets NTEP/Measurement Canada or OIML/EC Type approvals (depending on region).
  • Features common industrial modes and supports a 50,000-item library with 1,000 user profiles for easy data management. Incudes GMP/GLP with time/date for result traceability.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 20 heures avec batterie rechargeable
Type de connexion Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de
Structure Plateforme et cadre en acier inox grade 304, indicateur IP68 en acier inox, cellule de charge IP67, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Capacité 60,00 kg, 150,00 kg
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 20,000000 g, 50,000000 g
Modèle D52XW150WQDX5-M
Type de protection Indicateur IP68 en acier inox, cellule de charge IP67
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Modes de pesée Gramme, kilogramme, tonnes métriques
Dimensions (L x l x H) 772 x 500 x 122 mm
Poids (métrique) 20,740 kg