Learn More
Ohaus™ Balance Defendertrade; 5000 Washdown - D52
Code produit 15996762 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision affichage:
2,000000 g, 5,000000 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision affichage Conditionnement
15996762 2,000000 g, 5,000000 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15996762 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30444795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1790.00€
    1680.07€ / 1 pièces
    Économisez 109.93€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balance de paillasse lavable multifonction en acier inox pour applications industrielles standard.
ulliIdéale pour une multitude d’applications, notamment la production, l’emballage, l’inventaire et l’expédition./liliDotée de fonctionnalités avancées telles que la sortie d’impression de configurabilité maximale, la sortie de données BPF / BPL, la gestion de bibliothèques / utilisateurs et plusieurs options de connectivité./liliL’indicateur guide l’utilisateur à l’aide d’invites à l’écran./liliFabriquée de façon durable pour résister à des environnements industriels difficiles./liliPlusieurs modes d’application et capacité de stockage élevée./liliPlusieurs options de connectivité pour un transfert et un stockage des données pratiques./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 20 heures avec batterie rechargeable
Type de connexion RS232 (inclus), 2ème RS232 / RS485 / USB (disponible en tant qu’accessoire), hôte USB (disponible en tant qu’accessoire), WiFi / Bluetooth (disponible en tant qu’accessoire), Ethernet (disponible en tant qu’accessoire)
Structure Plateforme et cadre en acier inox grade 304, indicateur IP68 en acier inox, cellule de charge IP67, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Capacité 30 kg, 60 kg
Type d’affichage Écran LCD à matrice de points avec rétroéclairage à LED blanche
Précision affichage 2,000000 g, 5,000000 g
Comprend Alimentation secteur, RS232
Matériau Plateforme et cadre en acier inox grade 304, indicateur IP68 en acier inox, cellule de charge IP67, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Modèle D52XW60WQDL7-EU
Dimensions (L x l) 570,00 x 400,00 mm
Dimensions (L x l x H) 570,00 x 400,00 x 934,000 mm
Longueur (métrique) 570,00 mm
Longueur (métrique) du bac 400 mm
Largeur (métrique) 400,00 mm
Largeur (métrique) du bac 400 mm
Hauteur (métrique) 934,000 mm
Profondeur (métrique) 570,00 mm