Learn More
Deferasirox-d4, TRC
Code produit 30358712
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30358712 10 mg 10mg
30357999 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30358712 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD22865210MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1133425-75-8
Formule moléculaire C21 2H4 H11 N3 O4
Poids moléculaire (g/mol) 377.39
Synonyme Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-, 4-[3,5-Bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]benzoic-2,3,5,6-d4 acid
Nom IUPAC 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1,2,4-triazol-1-yl]-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(=O)O)n2nc(nc2c3ccccc3O)c4ccccc4O
Spécification
Nom chimique ou matériau Deferasirox-d4
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H15N3O4/c25-17-7-3-1-5-15(17)19-22-20(16-6-2-4-8-18(16)26)24(23-19)14-11-9-13(10-12-14)21(27)28/h1-12,25-26H,(H,27,28)/i9D,10D,11D,12D
Poids de la formule 377.1314