Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mésylate de déféroxamine, 95 %
Code produit 15756245 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15756245 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15756245 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 461770010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    126.65€ / 1g
    Économisez 24.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Deferoxamine mesylate
CAS 138-14-7
Point de fusion 148°C to 149°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C25H48N6O8·CH4O3S
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Colorless to light brown-yellow
Clé InChI IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire (g/mol) 656.79
CID PubChem 62881
ChEBI CHEBI:31460
Poids de la formule 656.79
Pourcentage de pureté 95%