Learn More
Gibco™ SFM de kératinocyte défini (1X)
Code produit 11510366 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11510366 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11510366 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10744019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00€
    173.65€ / 500mL
    Économisez 64.35€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
SFM de kératinocyte défini (1X)
Defined Keratinocyte SFM is a serum-free defined medium optimized for the isolation and expansion of human keratinocytes without the need for bovine pituitary extract (BPE) supplementation or the use of fibroblast feeder layers.
Le SFM de kératinocyte défini est un milieu exempt de sérum optimisé pour l’isolement et l’expansion des kératinocytes humains, sans avoir recours à une supplémentation par extrait pituitaire bovin (BPE), ni à des couches nourricières de fibroblastes (1,2). L’action du BPE en matière d’accélération de croissance a été remplacée par l’inclusion d’agents accélérateurs de croissance venant améliorer l’homogénéité des performances du produit. Ces agents accélérateurs de croissance préservent également la morphologie, les marqueurs physiologiques et la croissance des cellules. Le milieu est formulé pour inhiber la prolifération des fibroblastes et a une faible concentration de calcium (<0,1 mM) ce qui permet l’isolement et la culture de populations hautement enrichies en kératinocytes non différenciés.
Remarque :
cette formulation contient certains composants d’origine humaine et animale.
Remarque :
un Master File (fichier maître) de Keratinocyte-SFM défini a été soumis à la FDA. Il est possible d’obtenir une autorisation de renvoi au fichier maître en contactant les services techniques ou votre représentant commercial le plus proche. Le SFM de kératinocyte défini est constitué d’un milieu liquide basal auquel un supplément gelé est ajouté au moment de l’utilisation. Un fois supplémenté, le milieu a une durée de conservation de 10 semaines dans des conditions d’utilisation normales. L’évaluation de la croissance des kératinocytes primaires humains permet de confirmer les performances du produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules kératinocytes, cellules épithéliales
Classification Sans sérum
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Kit d’outils
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol
Quantité 500 mL
Contenu et stockage • Milieu basale de SFM de kératinocyte défini de 500 mL ; stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) et à l’abri de la lumière
• Le supplément de croissance de SFM de Kératinocyte défini de 1 mL ; stocker au congélateur (-5 à -20°C) et à l’abri de la lumière
Milieu complet : stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) et à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture de cellules de mammifères