Learn More
Degarelix, MedChemExpress
Code produit 16493047
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493047 50 mg
16440276 2 mg
16437066 100 mg
16436998 10 mg
16489537 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16493047 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16168A
MedChemExpress Degarelix is a competitive and reversible gonadotropin-releasing hormone receptor (GnRHR/LHRHR) antagonist. Degarelix can be used for prostate cancer research.
Degarelix is a competitive and reversible gonadotropin-releasing hormone receptor (GnRHR/LHRHR) antagonist. Degarelix can be used for prostate cancer research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Degarelix
Forme physique Powder
CAS 214766-78-6
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C82H103ClN18O16
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (6.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (3.06 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@H](C(N)=O)NC([C@H]1N(C([C@H](CCCCNC(C)C)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@@H](CC2=CC=C(NC(N)=O)C=C2)NC([C@H](CC3=CC=C(NC([C@H](CC(N4)=O)NC4=O)=O)C=C3)NC([C@H](CO)NC([C@@H](CC5=CC=CN=C5)NC([C@@H](CC6=CC=C(Cl)C=C6)NC([C@@H](CC7=CC=C8C=CC=CC8=C7)NC(C)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CCC1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 1632.26
Poids de la formule 1632.26
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research