Learn More
Degrasyn, MedChemExpress
Code produit. 16491767
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16491767
Marque: Medchem Express HY13264
MedChemExpress Degrasyn (WP1130) is a cell-permeable deubiquitinase (DUB) inhibitor, directly inhibiting DUB activity of USP9x, USP5, USP14, and UCH37. Degrasyn has been shown to downregulate the antiapoptotic proteins Bcr-Abl and JAK2.
Degrasyn (WP1130) is a cell-permeable deubiquitinase (DUB) inhibitor, directly inhibiting DUB activity of USP9x, USP5, USP14, and UCH37. Degrasyn has been shown to downregulate the antiapoptotic proteins Bcr-Abl and JAK2.
Spécification
Nom chimique ou matériau Degrasyn
CAS 856243-80-6
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H18BrN3O
Quantité 50 mg
Synonyme WP1130
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (260.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC=CC(/C=C(C(N[C@H](C2=CC=CC=C2)CCC)=O)\C#N)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 384.27
Poids de la formule 384.27
Pourcentage de pureté 93.56%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.