Learn More
Hydrochlorure d’aripiprazole de déshydratation, TRC
Code produit 30007486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007486 25 mg 25mg
17995015 2.5 mg 2.50mg
17971395 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007486 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD22915025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1008531-60-9
Formule moléculaire C23 H25 Cl2 N3 O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 482.83
Synonyme 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-, hydrochloride (1:1), Dehydro Aripiprazole hydrochloride, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]quinolin-2(1H)-one hydrochloride, Dehydroaripiprazole hydrochloride, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-2(1H)-quinolinone hydrochloride
Nom IUPAC 7-[4-[4-(2,3-dichlorophényl)piperazine-1-yl]butoxy]-1H-quinoline-2-one ; Chlorhydrate
SMILES Cl.Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4C=CC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dehydro Aripiprazole Hydrochloride
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H25Cl2N3O2.ClH/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18;/h3-9,16H,1-2,10-15H2,(H,26,29);1H
Poids de la formule 481.1091