Learn More
Dehydro Azelnidipine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dehydro Azelnidipine |
| CAS | 918659-10-6 |
| Formule moléculaire | C33H32N4O6 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 2-Amino-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3-[1-(diphenylmethyl)-3-azetidinyl]-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 5-(1-Methylethyl) Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C33H32N4O6/c1-20(2)42-32(38)27-21(3)35-31(34)29(28(27)24-15-10-16-25(17-24)37(40)41)33(39)43-26-18-36(19-26)30(22-11-6-4-7-12-22)23-13-8-5-9-14-23/h4-17,20,26,30H,18-19H2,1-3H3,(H2,34,35) |
| SMILES | CC(C)OC(=O)c1c(C)nc(N)c(C(=O)OC2CN(C2)C(c3ccccc3)c4ccccc4)c1c5cccc(c5)[N+](=O)[O-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 580.63 |
| Poids de la formule | 580.2322 |