Learn More
Dehydro Indapamide, TRC
Code produit 30137228
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137228 50 mg 50mg
30136620 100 mg 100mg
17983955 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137228 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD22966050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63968-75-2
Formule moléculaire C16 H14 Cl N3 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 363.82
Synonyme 4-Chloro-N-(2-methyl-1H-indol-1-yl)-3-sulphamoylbenzamide, Indapamide Imp. B (EP)
Nom IUPAC 4-chloro-N-(2-methylindol-1-yl)-3-sulfamoylbenzamide
SMILES Cc1cc2ccccc2n1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-chloro-3-sulfamoyl-N-(2-methyl-1H-indol-1-yl)benzamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H14ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-9H,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)
Poids de la formule 363.0444
Pourcentage de pureté >95%