Learn More
Dehydro Lovastatin, TRC
Code produit 30354131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30354131 25 mg 25mg
30350997 2.5 mg 2.50mg
30366481 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30354131 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD22968525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109273-98-5
Formule moléculaire C24 H34 O4
Poids moléculaire (g/mol) 386.52
Synonyme (1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-naphthalen-1-yl, Lovastatin Imp. C (EP), Dehydrolovastatin
Nom IUPAC [(1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-diméthyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-2,3-dihydropyran-2-yl]éthyle]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphtalène-1-yl] (2S)-2-méthylbutanoate
SMILES CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3CC=CC(=O)O3)[C@@H]12
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-naphthalen-1-yl (2S)-2-Methylbutanoate (Dehydrolovastatin)
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H34O4/c1-5-16(3)24(26)28-21-14-15(2)13-18-10-9-17(4)20(23(18)21)12-11-19-7-6-8-22(25)27-19/h6,8-10,13,15-17,19-21,23H,5,7,11-12,14H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19-,20-,21-,23-/m0/s1
Poids de la formule 386.2457