Learn More
Dehydro Norketamine, TRC
Code produit 30008115
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008115 5 mg 5mg
30011506 1 mg 1mg
30010023 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008115 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2299505MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57683-62-2
Formule moléculaire C12 H12 Cl N O
Poids moléculaire (g/mol) 221.68
Synonyme 6-Amino-6-(2-chlorophenyl)-2-cyclohexen-1-one, 5,6-Dehydronorketamine, Dehydronorketamine
Nom IUPAC 6-amino-6-(2-chlorophenyl)cyclohex-2-en-1-one
SMILES NC1(CCC=CC1=O)c2ccccc2Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dehydronorketamine
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H12ClNO/c13-10-6-2-1-5-9(10)12(14)8-4-3-7-11(12)15/h1-3,5-7H,4,8,14H2
Poids de la formule 221.0607