Learn More
Acide déhydroacétique, 98%
Code produit 10763831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10763831 100 g Flacon en plastique -
10763641 5 g Flacon en verre 5g
10627452 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10763831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111941000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 520-45-6 | C₈H₈O₄| 168,15 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 520-45-6
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD00066709
Clé InChI PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dehydroacetic acid, 3-acetyl-6-methyl-2h-pyran-2,4 3h-dione, methylacetopyronone, dehydracetic acid, biocide 470f, acetic acid, dehydro, 3-acetyl-6-methyl-2,4-pyrandione, 2h-pyran-2,4 3h-dione, 3-acetyl-6-methyl, 3-acetyl-6-methyl-pyran-2,4-dione, 3-acetyl-6-methyldihydropyrandione-2,4
CID PubChem 122903
Nom IUPAC 3-acétyl-6-méthylpyran-2,4-dione
SMILES CC1=CC(=O)C(C(=O)O1)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Dehydroacetic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 109.0°C to 112.0°C
Couleur Crème ou jaune
Point d’ébullition 270.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 17, 559
Merck Index 15, 2869
Informations sur la solubilité Solubility in water: <0.1% (25 c). Other solubilities: 22g/100g acetone- 18g/100g benzene (25 c),5g/100g methanol- 3g/100g ccl4 (25 c),3g/100g ethanol- 0.7g/100g n-heptane (25 c),1.7g/100g propylene glycol- 5g/100g ether (25 c)
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dehydroacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement