Learn More
Acide déhydroacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11473418
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11473418
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17827.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 520-45-6 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 520-45-6
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.148
Numéro MDL MFCD00066709
Clé InChI PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dehydroacetic acid, 3-acetyl-6-methyl-2h-pyran-2,4 3h-dione, methylacetopyronone, dehydracetic acid, biocide 470f, acetic acid, dehydro, 3-acetyl-6-methyl-2,4-pyrandione, 2h-pyran-2,4 3h-dione, 3-acetyl-6-methyl, 3-acetyl-6-methyl-pyran-2,4-dione, 3-acetyl-6-methyldihydropyrandione-2,4
CID PubChem 122903
Nom IUPAC 3-acétyl-6-méthylpyran-2,4-dione
SMILES CC1=CC(=O)C(C(=O)O1)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Dehydroacetic acid
Point de fusion 109°C to 113°C
Point d’ébullition 269°C to 270°C
Point d’éclair 157°C (314°F)
Quantité 250 g
Beilstein 6129
Merck Index 14,2865
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dehydroacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Dehydroacetic acid