Learn More
Sel de sodium de l‘acide déhydroacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10242662 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10242662 500 g Flacon en plastique 500g
10494975 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10242662 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 364855000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    129.00€ / 500g
    Économisez 10.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Ajouter au panier
Edge
CAS: 4418-26-2 | Molecular Formula: C8H7O4Na | Molecular Weight: 190.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4418-26-2
Formule moléculaire C8H7O4Na
Numéro MDL MFCD00040583
Synonyme 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2, 4(3H)-dione sodium salt
Spécification
Nom chimique ou matériau Dehydroacetic acid sodium salt
Note relative au nom 99%
Point de fusion 295.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Poids de la formule 190.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dehydroacetic acid sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.