Learn More
Sel de sodium à l’acide déshydroacétique, TRC
Code produit 30355907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30355907 5 g 5g
30350288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30355907 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2289305G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4418-26-2
Formule moléculaire C8 H7 O4 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 190.129
Synonyme Sodium Dehydroacetic Acid
Nom IUPAC sodium ; 3-acétyl-6-méthyl-4-oxopyran-2-olate
SMILES [Na+].CC(=O)C1=C([O-])OC(=CC1=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Dehydroacetate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H8O4.Na/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4;/h3,11H,1-2H3;/q;+1/p-1
Poids de la formule 190.024