Learn More
Acide déhydroacétique, TRC
Code produit 30367951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367951 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367951 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2292351G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dehydroacetic Acid
CAS 520-45-6
Formule moléculaire C8 H8 O4
Quantité 1 g
Synonyme 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione, 3-Acetyl-6-methyl-1-oxacyclohex-5-ene-2,4-dione, 3-Acetyl-6-methyldihydropyrandione-2,4, 3-Acetyl-6-methylpyran-2,4(3H)-dione, 4-Hexenoic acid, 2-acetyl-5-hydroxy-3-oxo-, δ-lactone, Acetic acid, dehydro-, Biocide 470F, DHAA, DHS, Dehydracetic acid, Dehydroacetic acid, Geogard 111A, NSC 8770
Formule InChI InChI=1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
SMILES CC(=O)C1C(=O)OC(=CC1=O)C
Nom IUPAC 3-acétyl-6-méthylpyran-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Poids de la formule 168.0423