Learn More
Dehydroascorbic acid, MedChemExpress
Code produit 16440697
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16440697 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16440697 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY110281
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
MedChemExpress Dehydroascorbic acid, a blood-brain barrier transportable form of vitamin C, mediates potent cerebroprotection in experimental stroke.
Dehydroascorbic acid, a blood-brain barrier transportable form of vitamin C, mediates potent cerebroprotection in experimental stroke.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dehydroascorbic acid
CAS 490-83-5
Couleur Light Nude
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H6O6
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (287.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (28.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]([C@](O1)([H])C(C(C1=O)=O)=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 174.11
Poids de la formule 174.11
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation