Learn More
Dehydronitrosonisoldipine, MedChemExpress
Code produit. 16470489
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Code produit. 16470489
Marque: Medchem Express HYZ0816
MedChemExpress Dehydronitrosonisoldipine, a derivative of Nisoldipine (HY-17402), is an irreversible and cell-permeant sterile alpha and TIR motif-containing 1 (SARM1) inhibitor.
Dehydronitrosonisoldipine acts mainly by blocking SARM1 activation but not its enzymatic activities. Dehydronitrosonisoldipine inhibits SARM1 and axon degenration (AxD) by covalently modifying cysteines, also inhibits the Vincristine-activated cADPR production in neurons. Dehydronitrosonisoldipine can be used for researching neurodegenerative disorders.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dehydronitrosonisoldipine
CAS 87375-91-5
Couleur Green
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H22N2O5
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (269.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C2=CC=CC=C2N=O)C(C(OCC(C)C)=O)=C(C)N=C1C)OC
Poids moléculaire (g/mol) 370.4
Poids de la formule 370.4
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.