Learn More
Acide déshydroxyamino oxamflatine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dehydroxyamino Oxamflatin Acid |
| CAS | 151720-90-0 |
| Formule moléculaire | C17H13NO4S |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | (2E)-5-[3-[(Phenylsulfonyl)amino]phenyl]-2-penten-4-ynoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H13NO4S/c19-17(20)12-5-4-7-14-8-6-9-15(13-14)18-23(21,22)16-10-2-1-3-11-16/h1-3,5-6,8-13,18H,(H,19,20)/b12-5+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\C#Cc1cccc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)c1 |
| Nom IUPAC | (E)-5-[3-(benzènesulfonamido)phényl]acide pent-2-en-4-ynoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 327.35 |
| Poids de la formule | 327.0565 |