missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eau déminéralisée, Reagecon
BIOPHARMA

Code produit 15943024 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
15943024 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15943024 Fournisseur Reagecon Code fournisseur Y00185
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

L’eau pure de haute qualité peut être utilisée comme matrice pour les solutés ou comme solution de nettoyage/désinfection

Spécification

CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC eau
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Conditionnement Récipient en PEHD
Quantité 5 L
Forme physique Liquide
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.