Learn More
Veolia Water Systems™ DEMINERALISATEUR 120 L/H Purification d'eau brute par déminéralisation su
Code produit 11962865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
11962865 120 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11962865 Fournisseur Veolia Water Systems™ Code fournisseur IBST3+RES
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Rich and robust demineralization of tap water via a resin filling.
  • Ion Exchanger 120L / H Complete
  • Demineralization of tap water via a resin filling
  • includes charging resin and mounting kit wall
  • Conductivity 0.1 to 5 μS / cm
  • Weight:  12.40000kg
Spécification
Capacité (métrique) 120 l
Comprend Charging resin and mounting kit wall
Hauteur (métrique) 940 mm
Diamètre (métrique) 230 mm