Learn More
- Home
- Products
- Purification d’eau
- Filtres et cartouches de purification de l’eau
- Thermo Scientific™ Cartouches pour déminéralisateur
Thermo Scientific™ Cartouches pour déminéralisateur
Code produit 10041953 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
B-Pure™
Déminéraliseur Bantam™, B-Pure™
Nanopure
Systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ ou Nanopure™, comme indiqué
Systèmes d’eau Milli-Q Millipore
Type de résine:
Carbone Super-C
Charbon actif
En lits mélangés, charbon actif
Lit mixte, ultrapure, oxygène et élimination des matières organiques
Macroréticulaire, charbon actif
Retrait d’oxygène, lit mixte
Résine pour l'élimination de l'oxygène
Ultrapure, désoxygénation
Ultrapure, désoxygénation et élimination des matières organiques
À lits mélangés
Échange de cations forts
Échange d’anions forts poreux
Échangeur d’anions forts
Échangeuse d'ions à lit double
Échangeuse d’ions forte poreuse
Capacité:
1680 granulés
1760 granulés
18 g
2000 gal
275 grains/2000 gal.
275 granulés/9 g
30 g
3170 granulés
365 grains / 2 000 gal. / 12 g
455 grains / 227 litres
5000 gal
550 granulés
5 000 gal (comme CaCO3)
785 grains / 3 800 litres
875 granulés
À utiliser avec (application):
Cartouche à haute capacité ; échangeuse d’ions à lits séparés ; taille 1/1
Désoxygénation
Oxygène et déminéralisation
Prétraitement
Prétraitement Macropure
Résine ultrapure et de désoxygénation
Ultrapure
Ultrapure et élimination des matières organiques
Ultrapure, désoxygénation et élimination des matières organiques
Échange d’ions, Ultrapure
Élimination des anions
Élimination des cations
Élimination des matières organiques
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
25 product options available for selection
| Code produit | À utiliser avec (équipement) | Type de résine | Capacité | À utiliser avec (application) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10041953 | Déminéraliseur Bantam™, B-Pure™ | Charbon actif | 5000 gal | Élimination des matières organiques | 1 pièce |
| 12740666 | Déminéraliseur Bantam™, B-Pure™ | Échangeur d’anions forts | 1680 granulés | Élimination des anions | 1 pièce |
| 14871651 | Nanopure | À lits mélangés | - | Ultrapure | 1 pièce |
| 15342178 | B-Pure™ | Charbon actif | 5 000 gal (comme CaCO3) | Élimination des matières organiques | 1 unité |
| 15352178 | B-Pure™ | À lits mélangés | - | Ultrapure | 1 unité |
| 15362178 | B-Pure™ | Résine pour l'élimination de l'oxygène | - | Désoxygénation | 1 unité |
| 12331683 | B-Pure™ | Ultrapure, désoxygénation | - | Ultrapure, désoxygénation et élimination des matières organiques | 1 pièce |
| 15372178 | B-Pure™ | Lit mixte, ultrapure, oxygène et élimination des matières organiques | - | Résine ultrapure et de désoxygénation | 1 unité |
| 11789428 | Systèmes d’eau Milli-Q Millipore | Carbone Super-C | - | Élimination des matières organiques | 1 pièce |
| 11799428 | Systèmes d’eau Milli-Q Millipore | À lits mélangés | - | Échange d’ions, Ultrapure | 1 pièce |
| 10071893 | Déminéraliseur Bantam™, B-Pure™ | À lits mélangés | 875 granulés | - | 1 pièce |
| 10589690 | B-Pure™ | Échangeuse d’ions forte poreuse | 30 g | Désoxygénation | 1 pièce |
| 12311278 | Déminéraliseur Bantam™, B-Pure™ | Échange de cations forts | 3170 granulés | Élimination des cations | 1 pièce |
| 11746189 | Déminéraliseur Bantam™, B-Pure™ | En lits mélangés, charbon actif | 785 grains / 3 800 litres | Ultrapure et élimination des matières organiques | 1 pièce |
| 10451820 | B-Pure™ | Macroréticulaire, charbon actif | 5000 gal | Prétraitement | 1 pièce |
| 10297093 | B-Pure™ | Macroréticulaire, charbon actif | 2000 gal | Prétraitement Macropure | 1 pièce |
| 10074067 | B-Pure™ | À lits mélangés | 550 granulés | Ultrapure | 1 pièce |
| 15312168 | B-Pure™ | Échange d’anions forts poreux | 18 g | Désoxygénation | 1 unité |
| 15322168 | B-Pure™ | Charbon actif | 5000 gal | Élimination des matières organiques | 1 unité |
| 15297643 | B-Pure™ | Retrait d’oxygène, lit mixte | 275 granulés/9 g | Oxygène et déminéralisation | 1 pièce |
| 10125767 | B-Pure™ | En lits mélangés, charbon actif | 275 grains/2000 gal. | Ultrapure et élimination des matières organiques | 1 pièce |
| 11706289 | B-Pure™ | Charbon actif | 5000 gal | Élimination des matières organiques | 1 pièce |
| 12730746 | B-Pure™ | Ultrapure, désoxygénation | 455 grains / 227 litres | Ultrapure et élimination des matières organiques | 1 pièce |
| 10081893 | B-Pure™ | Ultrapure, désoxygénation et élimination des matières organiques | 365 grains / 2 000 gal. / 12 g | Ultrapure, désoxygénation et élimination des matières organiques | 1 pièce |
| 10501673 | Systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ ou Nanopure™, comme indiqué | Échangeuse d'ions à lit double | 1760 granulés | Cartouche à haute capacité ; échangeuse d’ions à lits séparés ; taille 1/1 | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Choisissez parmi une vaste gamme de cartouches pour déminéralisateur Thermo Scientific™ selon les applications dont vous avez besoin. Ces cartouches sont destinées à une utilisation avec les systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ ou Nanopure™, comme indiqué.
- Gamme de cartouches complètes ou demi-cartouches
Spécification
Spécification
| Capacité | 5000 gal |
| Type de résine | Charbon actif |
| À utiliser avec (application) | Élimination des matières organiques |
| À utiliser avec (équipement) | Déminéraliseur Bantam™, B-Pure™ |
| Type | Cartouche pour déioniseur |