Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches pour déminéralisateur
Code produit 12740666 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
B-Pure™
Déminéraliseur Bantam™, B-Pure™
Nanopure
Systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ ou Nanopure™, comme indiqué
Systèmes d’eau Milli-Q Millipore
Type de résine:
Carbone Super-C
Charbon actif
En lits mélangés, charbon actif
Lit mixte, ultrapure, oxygène et élimination des matières organiques
Macroréticulaire, charbon actif
Retrait d’oxygène, lit mixte
Résine pour l'élimination de l'oxygène
Ultrapure, désoxygénation
Ultrapure, désoxygénation et élimination des matières organiques
À lits mélangés
Échange de cations forts
Échange d’anions forts poreux
Échangeur d’anions forts
Échangeuse d'ions à lit double
Échangeuse d’ions forte poreuse
Capacité:
1680 granulés
1760 granulés
18 g
2000 gal
275 grains/2000 gal.
275 granulés/9 g
30 g
3170 granulés
365 grains / 2 000 gal. / 12 g
455 grains / 227 litres
5000 gal
550 granulés
5 000 gal (comme CaCO3)
785 grains / 3 800 litres
875 granulés
À utiliser avec (application):
Cartouche à haute capacité ; échangeuse d’ions à lits séparés ; taille 1/1
Désoxygénation
Oxygène et déminéralisation
Prétraitement
Prétraitement Macropure
Résine ultrapure et de désoxygénation
Ultrapure
Ultrapure et élimination des matières organiques
Ultrapure, désoxygénation et élimination des matières organiques
Échange d’ions, Ultrapure
Élimination des anions
Élimination des cations
Élimination des matières organiques
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Type de résine Capacité À utiliser avec (application) unitSize
12740666 Déminéraliseur Bantam™, B-Pure™ Échangeur d’anions forts 1680 granulés Élimination des anions 1 pièce
14871651 Nanopure À lits mélangés - Ultrapure 1 pièce
15342178 B-Pure™ Charbon actif 5 000 gal (comme CaCO3) Élimination des matières organiques 1 unité
15352178 B-Pure™ À lits mélangés - Ultrapure 1 unité
15362178 B-Pure™ Résine pour l'élimination de l'oxygène - Désoxygénation 1 unité
12331683 B-Pure™ Ultrapure, désoxygénation - Ultrapure, désoxygénation et élimination des matières organiques 1 pièce
15372178 B-Pure™ Lit mixte, ultrapure, oxygène et élimination des matières organiques - Résine ultrapure et de désoxygénation 1 unité
11789428 Systèmes d’eau Milli-Q Millipore Carbone Super-C - Élimination des matières organiques 1 pièce
11799428 Systèmes d’eau Milli-Q Millipore À lits mélangés - Échange d’ions, Ultrapure 1 pièce
10071893 Déminéraliseur Bantam™, B-Pure™ À lits mélangés 875 granulés - 1 pièce
10589690 B-Pure™ Échangeuse d’ions forte poreuse 30 g Désoxygénation 1 pièce
10041953 Déminéraliseur Bantam™, B-Pure™ Charbon actif 5000 gal Élimination des matières organiques 1 pièce
12311278 Déminéraliseur Bantam™, B-Pure™ Échange de cations forts 3170 granulés Élimination des cations 1 pièce
11746189 Déminéraliseur Bantam™, B-Pure™ En lits mélangés, charbon actif 785 grains / 3 800 litres Ultrapure et élimination des matières organiques 1 pièce
10451820 B-Pure™ Macroréticulaire, charbon actif 5000 gal Prétraitement 1 pièce
10297093 B-Pure™ Macroréticulaire, charbon actif 2000 gal Prétraitement Macropure 1 pièce
10074067 B-Pure™ À lits mélangés 550 granulés Ultrapure 1 pièce
15312168 B-Pure™ Échange d’anions forts poreux 18 g Désoxygénation 1 unité
15322168 B-Pure™ Charbon actif 5000 gal Élimination des matières organiques 1 unité
15297643 B-Pure™ Retrait d’oxygène, lit mixte 275 granulés/9 g Oxygène et déminéralisation 1 pièce
10125767 B-Pure™ En lits mélangés, charbon actif 275 grains/2000 gal. Ultrapure et élimination des matières organiques 1 pièce
11706289 B-Pure™ Charbon actif 5000 gal Élimination des matières organiques 1 pièce
12730746 B-Pure™ Ultrapure, désoxygénation 455 grains / 227 litres Ultrapure et élimination des matières organiques 1 pièce
10081893 B-Pure™ Ultrapure, désoxygénation et élimination des matières organiques 365 grains / 2 000 gal. / 12 g Ultrapure, désoxygénation et élimination des matières organiques 1 pièce
10501673 Systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ ou Nanopure™, comme indiqué Échangeuse d'ions à lit double 1760 granulés Cartouche à haute capacité ; échangeuse d’ions à lits séparés ; taille 1/1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 12740666 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur D0760
Économies sur les analyses des eaux usées
Utilisez le code promo 28023
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez parmi une vaste gamme de cartouches de déminéralisation Thermo Scientific™ pour les systèmes d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ de premier choix, en fonction de vos applications.
Choisissez parmi une vaste gamme de cartouches pour déminéralisateur Thermo Scientific™ selon les applications dont vous avez besoin. Ces cartouches sont destinées à une utilisation avec les systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ ou Nanopure™, comme indiqué.
  • Gamme de cartouches complètes ou demi-cartouches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Cartouche pour élimination des anions ; anionique forte ; taille 1/1
Capacité 1680 granulés
Type de résine Échangeur d’anions forts
À utiliser avec (application) Élimination des anions
À utiliser avec (équipement) Déminéraliseur Bantam™, B-Pure™
Type Cartouche pour déioniseur