Learn More
Fistreem International™ Déminéralisateurs
Code produit 12864062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
2 l/min
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
12864062 2 l/min 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12864062 Fournisseur Fistreem International™ Code fournisseur DCF515010Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00€
    656.15€ / 4 pièces
    Économisez 68.85€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027