Learn More
MedChemExpress Delcasertib
Spécification
Spécification
| Pureté | 95.34% |
| CAS | 949100-39-4 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Poids moléculaire | 2880.28 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (34.72 mM) |
| Synonyme | KAI-9803∣ BMS-875944 |