Learn More
Delgocitinib, MedChemExpress
Description
Delgocitinib (JTE-052) is a specific JAK inhibitor with IC50s of 2.8, 2.6, 13 and 58 nM for JAK1, JAK2, JAK3 and Tyk2, respectively.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Delgocitinib |
| CAS | 1263774-59-9 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H18N6O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | JTE-052 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 58 mg/mL (186.89 mM) |
| SMILES | O=C(N(C[C@@H]1C)[C@]21CN(C3=C(C=CN4)C4=NC=N3)CC2)CC#N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 310.35 |
| Show More |