Learn More
Scotch-Brite™ Éponges à récurer pour surfaces délicates
Code produit 17128590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Beige, rouge
Bleu
Jaune
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17128590 Jaune 100 pièces
17118590 Bleu 100 pièces
17138760 Beige, rouge 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17128590 Fournisseur Scotch-Brite™ Code fournisseur 7000037577
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00€
    134.06€ / 100 pièces
    Économisez 211.94€
    61% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Les éponges de nettoyage pour surface délicate de haute qualité nettoient efficacement le mobilier de bureau. Grâce à sa douceur, l’éponge ne rayera pas. Éponges très souples et durables faciles à laver & rincer après utilisation.
  • Éponges de nettoyage pour surface délicate de haute qualité
  • La douceur de l’éponge signifie qu’elle ne rayera pas les surfaces
  • Taille pratique pour une bonne préhension et une excellente durabilité
  • Facile à rincer / laver a
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Éponges
Couleur Jaune
Dimensions (L x l) 133 x 70 mm
À utiliser avec (application) Nettoyage des surfaces délicates
À utiliser avec (équipement) Mobilier de bureau
Longueur (métrique) 133 mm
Quantité 6/boîte
Largeur (métrique) 70 mm