Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptateurs de soutirage droits avec tube d’aspiration
Code produit 10599741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
10599741 NS 29/32 1 pièce
10131811 NS 14/23 1 pièce
10589741 NS 19/26 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10599741 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05266004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.00€
    23.90€ / 1 pièces
    Économisez 12.10€
    33% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Adaptateurs de soutirage
  • Structuré
  • Avec tube d’aspiration
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Avec embout de purge
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Numéro du joint conique standard NS 29/32