Learn More
Eppendorf™ Livraison à l’entrée de l’usine
Code produit 17151066
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Livraison de > 100, < 180 kg d’équipement
Livraison de > 180 kg d’équipement
Livraison de < 100 kg d’équipement
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
17151066 Livraison de > 180 kg d’équipement 1 pièce
16450124 Livraison de < 100 kg d’équipement 1 pièce
17141066 Livraison de > 100, < 180 kg d’équipement 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17151066 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 2277000011
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Livraison à l’entrée de l’usine ou à la première porte du client final
  • Livraison à l’entrée de l’usine
  • Livraison à la première porte du client final
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Livraison à la porte d’usine
À utiliser avec (application) Livraison de > 180 kg d’équipement