Learn More
Delta-décalactone, TRC
Code produit 30368293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368293 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368293 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2123501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Decalactone
CAS 705-86-2
Formule moléculaire C10H18O2
Quantité 1 g
Synonyme delta-Decalactone, 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-6-pentyl- (8CI, 9CI, ACI), Capric acid, δ-hydroxy-, lactone (4CI), Decanoic acid, 5-hydroxy-, δ-lactone (6CI), Tetrahydro-6-pentyl-2H-pyran-2-one (ACI), (RS)-δ-Decalactone, (±)-5-Hydroxydecanoic acid lactone, (±)-δ-Decalactone, (±)-δ-Decanolactone, 5-Decanolide, 5-Hydroxydecanoic acid δ-lactone, 5-Pentyl-5-pentanolide, 6-Pentyloxan-2-one, 6-Pentyltetrahydro-2H-pyran-2-one, Dihydrojasmin lactone, δ-Amyl-δ-valerolactone, δ-Amylvalerolactone, δ-Decalactone, δ-Decane lactone, δ-Decanolactone, δ-Pentyl-δ-valerolactone
Formule InChI InChI=1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCCC1CCCC(=O)O1
Nom IUPAC 6-pentyloxan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 170.25
Poids de la formule 170.1307