Learn More
delta-décanolactone, 97%
Code produit 11489303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489303 25 g 25g
11499303 100 g 100g
11409313 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489303 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11756.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 705-86-2 | C10H18O2 | 170,25 g/mole
Utilisé dans les préparations pharmaceutiques, additif pour lʼalimentation animale, agent aromatisant. Également utilisé par les industries de la nourriture et de la saveur pour son parfum et son goût de noix de coco. Il est également utilisé comme réactif dans la synthèse de (±)-Massoilactone (M197600) ; un composant chimique ayant une activité antibactérienne présent dans les huiles virales.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Utilisé dans les préparations pharmaceutiques, additif pour lʼalimentation animale, agent aromatisant. Également utilisé par les industries de la nourriture et de la saveur pour son parfum et son goût de noix de coco. Il est également utilisé comme réactif dans la synthèse de (± )-Massoilactone (M197600) ; composant chimique ayant une activité antibactérienne dans les huiles volatiles.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (4 mg/ml à 28°C), les alcools et le propylène glycol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 705-86-2
Formule moléculaire C10H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.25
Numéro MDL MFCD00006649
Clé InChI GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme delta-decalactone, 6-pentyltetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-decanolide, decanolide-1,5, 5-decalactone, decan-5-olide, amyl-delta-valerolactone, delta-decanolactone, 5-pentyl-5-pentanolide, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-6-pentyl
CID PubChem 12810
ChEBI CHEBI:87327
Nom IUPAC 6-pentyloxan-2-one
SMILES CCCCCC1CCCC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau delta-Decanolactone
Point de fusion -25°C
Densité 0.971
Point d’ébullition 117°C to 120°C (0.02 mmHg)
Point d’éclair 145°C (293°F)
Indice de réfraction 1.458
Quantité 25 g
Beilstein 117520
Informations sur la solubilité Soluble in water (4mg/ml at 28°C),alcohols,and propylene glycol.
Poids de la formule 170.25
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement