Learn More
delta-Dodécanolactone 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11333516 25 g 25g
11343516 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11333516 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14406.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 713-95-1 | C12H22O2 | 198.306 g/mol
delta-Dodecanolactone is used as a :flavoring agent. It is used in daily chemical essence. It is also used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le delta-dodécanolactone est utilisé comme aromatisant. Il est utilisé dans les essences chimiques du quotidien. Elle est également utilisée dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Manipuler et conserver sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 713-95-1
Formule moléculaire C12H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.306
Numéro MDL MFCD00006651
Clé InChI QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme delta-dodecalactone, 5-dodecanolide, delta-dodecanolactone, dodecan-5-olide, 6-heptyltetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-dodecalactone, 2h-pyran-2-one, 6-heptyltetrahydro, dodecanolide-1,5, 5-hydroxydodecanoic acid lactone, n-heptyl-delta-valerolactone
CID PubChem 12844
Nom IUPAC 6-Héptyloxane-2-one
SMILES CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau delta-Dodecanolactone
Point de fusion -7°C
Densité 0.95
Point d’ébullition 288°C
Point d’éclair 165°C (329°F)
Indice de réfraction 1.46
Quantité 25 g
Beilstein 1282749
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 198.3
Pourcentage de pureté 98%