Learn More
Delta-octanolactone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11333456 25 g 25g
11343456 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11333456 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14303.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 698-76-0 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
delta-Octanolactone is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La delta-octanolactone est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 698-76-0
Formule moléculaire C8H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.198
Numéro MDL MFCD00144051
Clé InChI FYTRVXSHONWYNE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme delta-octanolactone, delta-octalactone, 5-octanolide, 5-hydroxyoctanoic acid lactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-6-propyl, 5-octalactone, .delta.-octalactone, tetrahydro-6-propyl-2h-pyran-2-one, delta-octanolide, fema no. 3214
CID PubChem 12777
Nom IUPAC 6-Propyloxan-2-one
SMILES CCCC1CCCC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau delta-Octanolactone
Point de fusion -14°C
Densité 1.002
Point d’ébullition 238°C
Point d’éclair 125°C (257°F)
Indice de réfraction 1.455
Quantité 25 g
Beilstein 111515
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 97%