Learn More
Delta-Octanolactone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | delta-Octalactone |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14O2/c1-2-4-7-5-3-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| Poids de la formule | 142.0994 |